Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471535-1G OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR471535-1G APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29055297
CAS-Nummer: 1613023-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge