β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471540-250MG
APOSOR471540-250MGEA 713 EUR InStock
APOSOR471540-250MG
β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
β-[(5-Bromo-3-pyridyl)oxy]phenethylamine
Formel: C₁₃H₁₃BrN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19098106
CAS-Nummer: 1468856-36-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge