Piperazine-2-carbonitrile dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471547-5G
APOSOR471547-5GEA 381 EUR InStock
APOSOR471547-5G
Piperazine-2-carbonitrile dihydrochloride
Piperazine-2-carbonitrile dihydrochloride
Formel: C5H11Cl2N3
MW: 184.0700 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12910518
CAS-Nummer: 187589-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge