1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471569-25G
APOSOR471569-25GEA 317 EUR InStock
APOSOR471569-25G
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzol
Formel: C₂₀H₁₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082778
CAS-Nummer: 51792-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge