Boc-Glycin-tert-Butyl-Ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471611-100G
APOSOR471611-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR471611-100G
Boc-Glycin-tert-Butyl-Ester 98%
Boc-Glycin-tert-Butyl-Ester
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191866
CAS-Nummer: 111652-20-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge