N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471627-25G OR471627-100G
APOSOR471627-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR471627-25G APOSOR471627-100G
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
N-Boc-D-alanine methyl ester
Formel: C₉H₁₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191865
CAS-Nummer: 91103-47-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge