4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471648-100G
APOSOR471648-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR471648-100G
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol 98%
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09970981
CAS-Nummer: 53936-56-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge