Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR471693-5G
APOSOR471693-5GEA 136 EUR InStock
APOSOR471693-5G
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045401
CAS-Nummer: 1086391-06-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge