2-Aminobenzophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4724-5G
APOSOR4724-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4724-5G
2-Aminobenzophenon 95%
2-Aminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₁NO
Melting Pt: 103…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007713
CAS-Nummer: 2835-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge