(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR475155-1G OR475155-250MG
APOSOR475155-1GEA 575 EUR InStock
APOSOR475155-1G APOSOR475155-250MG
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
(1R)-1-(3-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂BrN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31714839
CAS-Nummer: 2366997-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge