3-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4781-250MG
APOSOR4781-250MGEA 78.3 EUR InStock
APOSOR4781-250MG
3-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
3-Amino-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 40142-71-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge