Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR47832-100MG
APOSOR47832-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR47832-100MG
Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₃
Melting Pt: 73…74 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09702463
CAS-Nummer: 40296-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge