Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR47895-1G
APOSOR47895-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR47895-1G
Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.477 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698101
CAS-Nummer: 1214336-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge