Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480050-1G
APOSOR480050-1GEA 797 EUR InStock
APOSOR480050-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07388421
CAS-Nummer: 1427012-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge