1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480097-1G
APOSOR480097-1GEA 3420 EUR InStock
APOSOR480097-1G
1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(3-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁N₃·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30496553
CAS-Nummer: 2149589-57-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge