2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 91.9 EUR InStock
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formel: C₆H₈BrNS
MW: 206.103 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12033480
CAS-Nummer: 1159817-16-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge