[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480582-100G
APOSOR480582-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR480582-100G
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol
Formel: C₉H₁₁BrO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321307
CAS-Nummer: 1462-37-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge