L(-)-Kampfer 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR480628-100G
APOSOR480628-100GEA 621 EUR InStock
APOSOR480628-100G
L(-)-Kampfer 97%
L(-)-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 204
Flash-Pt: 66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064148
CAS-Nummer: 464-48-2
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01739
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge