(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR480652-25G
APOSOR480652-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR480652-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 95%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Siedepunkt: 246…247 °C/714mmHg
Dichte: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001740
CAS-Nummer: 2217-40-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge