6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480666-25G
APOSOR480666-25GEA 116 EUR InStock
APOSOR480666-25G
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide
Formel: C₇H₄N₂O₅S
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 22952-24-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge