2-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480731-5G
APOSOR480731-5GEA 1300 EUR InStock
APOSOR480731-5G
2-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01721662
CAS-Nummer: 63634-21-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge