2-Brom-5-hydroxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR480751-25G
APOSOR480751-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR480751-25G
2-Brom-5-hydroxybenzonitril 95%
2-Brom-5-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198.0200 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061922
CAS-Nummer: 189680-06-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge