3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR48076-100MG
APOSOR48076-100MGEA 101 EUR InStock
APOSOR48076-100MG
3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
3-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32111679
CAS-Nummer: 2367002-73-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge