1-(4-Amino-3-bromophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR480776-5G
APOSOR480776-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR480776-5G
1-(4-Amino-3-bromophenyl)ethanone 95%
1-(4-Amino-3-bromophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈BrNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272386
CAS-Nummer: 56759-32-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge