Ethyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR48129-1G
APOSOR48129-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR48129-1G
Ethyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Ethyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate hemioxalate
Formel: 2C₇H₁₃NO₃·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986902
CAS-Nummer: 1523618-27-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge