2-Amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR48268-25G
APOSOR48268-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR48268-25G
2-Amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000630
CAS-Nummer: 302964-24-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge