o-Tolylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4871-25G
APOSOR4871-25GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR4871-25G
o-Tolylhydraziniumchlorid 97%
o-Tolylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Melting Pt: 190 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012925
CAS-Nummer: 635-26-7
EINECS: 211-232-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge