2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR4940-250MG
APOSOR4940-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4940-250MG
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Melting Pt: 148…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068049
CAS-Nummer: 73713-79-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge