Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde


Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 168…170 °C/12mmHg
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge