3,5-Dimethylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoesäure 98%
3,5-Dimethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Melting Pt: 169…171 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002525
CAS-Nummer: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge