4-Amino-2,5-dibromophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR500009-250MG
APOSOR500009-250MGEA 133 EUR InStock
APOSOR500009-250MG
4-Amino-2,5-dibromophenol 95+%
4-Amino-2,5-dibromophenol
Formel: C₆H₅Br₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040627
CAS-Nummer: 872272-33-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge