5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR500019-100MG OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA 95.7 EUR InStock
APOSOR500019-100MG APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Formel: C₉H₉NO₂·ClH
MW: 199.634 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730075
CAS-Nummer: 2089378-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge