2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR500027-100MG OR500027-250MG
APOSOR500027-100MGEA 109 EUR InStock
APOSOR500027-100MG APOSOR500027-250MG
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO
MW: 191.614 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08236769
CAS-Nummer: 791626-59-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge