Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Nitrobenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzylalkohol 98%
4-Nitrobenzylalkohol


Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 185 °C/12mmHg
Melting Pt: 92…95 °C
Flash-Pt: 180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge