Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Brom-p-toluonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Brom-p-toluonitril 98%
α-Brom-p-toluonitril


Formel: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Melting Pt: 113…117 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge