Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Thenoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G
APOSOR5057-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G
2-Thenoesäure 97%
2-Thenoesäure


Formel: C₅H₄O₂S
MW: 128.15 g/mol
Siedepunkt: 259…261 °C
Melting Pt: 126…129 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge