3-Methylquinolin-8-amine ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510007-250MG
APOSOR510007-250MGEA 331 EUR InStock
APOSOR510007-250MG
3-Methylquinolin-8-amine ≥96%
3-Methylquinolin-8-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18449011
CAS-Nummer: 3393-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge