4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510013-250MG
APOSOR510013-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR510013-250MG
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile ≥95%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₅H₃BrN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20502410
CAS-Nummer: 1221435-18-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge