3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510051-250MG
APOSOR510051-250MGEA 139 EUR InStock
APOSOR510051-250MG
3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine ≥97%
3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₈H₇IN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12963241
CAS-Nummer: 1190315-47-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge