5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510052-250MG
APOSOR510052-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR510052-250MG
5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥97%
5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆INO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15474905
CAS-Nummer: 1190847-04-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge