3-Amino-6-chloropyridine-2(1H)-thione ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510056-250MG
APOSOR510056-250MGEA 126 EUR InStock
APOSOR510056-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2(1H)-thione ≥97%
3-Amino-6-chloropyridine-2(1H)-thione
Formel: C₅H₅ClN₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22627872
CAS-Nummer: 27467-92-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge