2-Chloro-6-methyl-4-nitropyridine > 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510059-1G
APOSOR510059-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR510059-1G
2-Chloro-6-methyl-4-nitropyridine > 98%
2-Chloro-6-methyl-4-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD14582081
CAS-Nummer: 79055-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge