10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR51006-5G
APOSOR51006-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formel: C₁₆H₁₀BrN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22054961
CAS-Nummer: 1698-16-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge