3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510069-250MG
APOSOR510069-250MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR510069-250MG
3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 215927-34-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge