Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510073-250MG
APOSOR510073-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR510073-250MG
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate > 95%
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22556331
CAS-Nummer: 188248-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge