6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510077-1G
APOSOR510077-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR510077-1G
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline
Formel: C₁₀H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31630863
CAS-Nummer: 61854-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge