2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510081-250MG
APOSOR510081-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR510081-250MG
2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene ≥97%
2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉IO₃S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30181850
CAS-Nummer: 1965309-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge