1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510083-250MG
APOSOR510083-250MGEA 346 EUR InStock
APOSOR510083-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine
Formel: C₆H₆N₄
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1159829-57-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge