[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510084-250MG
APOSOR510084-250MGEA 203 EUR InStock
APOSOR510084-250MG
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-amine ≥98%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyrimidin-3-amine
Formel: C₅H₅N₅
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1195625-75-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge