Methyl 6-amino-5-methylnicotinate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510090-250MG
APOSOR510090-250MGEA 224 EUR InStock
APOSOR510090-250MG
Methyl 6-amino-5-methylnicotinate ≥97%
Methyl 6-amino-5-methylnicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12911637
CAS-Nummer: 1184913-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge